Principaux documents
R857823
2-[(1-NAPHTHYLMETHYL)SULFANYL]-3-PHENYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
R857823-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R857823-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C27H22N2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.617
Numéro MDL:
29,20 €