Principaux documents
R857750
N-(1-ADAMANTYL)-2-[(3-ALLYL-4-OXO-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H29N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.646
Numéro MDL:
Autres remarques