Principaux documents
R857173
N-(4-FLUOROPHENYL)-2-((1-PHENYL-1H-TETRAAZOL-5-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12FN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.358
Numéro MDL:
Autres remarques