Merck
R856487
5-[(2-FURYLMETHYL)AMINO]-11-METHYL-9,10,11,12-TETRAHYDRO-8H-[1]BENZOTHIENO[2',3':4,5]PYRIMIDO[2,1-A]PHTHALAZIN-8-ONE
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
A propos de cet article
Formule linéaire :
C23H20N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.505
MDL number:
Passer à