R855642
2-({2-[1-(4-CHLOROPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL]-2-OXOETHYL}SULFANYL)-5,6-DIMETHYL-3-PHENYLTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H24ClN3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.103
Numéro MDL:
Autres remarques