R854956
1-{2,5-DIMETHYL-1-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1H-PYRROL-3-YL}-2-[(2-METHYL-6,7-DIHYDRO-5H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)SULFANYL]ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22F3N3OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
501.597
Numéro MDL:
Autres remarques