Principaux documents
R854581
3-AMINO-5-(4-CHLOROPHENYL)-2-METHYLTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H10ClN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.761
Numéro MDL:
Autres remarques