R854441
ETHYL 4-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-2-({[(4-OXO-3-PHENYL-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H29N3O6S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
647.796
Numéro MDL:
Autres remarques