Documents
R850098
5-CHLORO-11-METHYL-9,10,11,12-TETRAHYDRO-8H-[1]BENZOTHIENO[2',3':4,5]PYRIMIDO[2,1-A]PHTHALAZIN-8-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14ClN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.849
Numéro MDL:
Autres remarques