Principaux documents
R850047
5,6-DIMETHYL-2-((2-PHENOXYETHYL)THIO)-3-PHENYLTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H20N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.545
Numéro MDL:
Autres remarques