Key Documents
R841455
8-{[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]AMINO}-7-[2-HYDROXY-3-(2-METHYLPHENOXY)PROPYL]-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H30N6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.511
Numéro MDL:
Autres remarques