Documents
R841285
3-HYDROXYBENZALDEHYDE [1,3-DIMETHYL-7-(4-METHYLBENZYL)-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.459
Numéro MDL:
Autres remarques