Principaux documents
R841129
5-BROMO-2-METHOXYBENZALDEHYDE [3-METHYL-2,6-DIOXO-7-(2-PHENOXYETHYL)-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21BrN6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
513.354
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.