R828033
1-[4-(3,4-DICHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINYL]-2-ETHYL-3-METHYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H25Cl2N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.429
Numéro MDL:
Autres remarques