Principaux documents
R827967
2-BENZYL-1-{[3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL]AMINO}-3-METHYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H27N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.527
Numéro MDL:
Autres remarques