R827177
N-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]-2-({5-[(1-NAPHTHYLMETHYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18N4O3S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.659
Numéro MDL:
Autres remarques