Principaux documents
R825778
DIMETHYLFORMAMIDE COMPOUND WITH (5Z)-2-(4-BENZYL-1-PIPERAZINYL)-5-[(3-{4-[(2-FLUOROBENZYL)OXY]PHENYL}-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE]-1,3-THIAZOL-4(5H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C40H39FN6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
702.858
Numéro MDL:
Autres remarques