Documents
R825719
METHYL (2Z)-2-(1-ETHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-5-[4-(2-FUROYLOXY)PHENYL]-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE COMPOUND WITH DIMETHYLFORMAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H30N4O8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
642.693
Numéro MDL:
Autres remarques