Principaux documents
R823236
TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL 3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14F3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.257
Numéro MDL:
Autres remarques