Documents
R821594
2-((4-(((4-CHLOROANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)PH)THIO)-N-(4-CHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H17Cl2N3OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.423
Numéro MDL:
Autres remarques