Principaux documents
R818046
METHYL 2-((BROMOACETYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
R818046-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R818046-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H10BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.1
Numéro MDL:
29,20 €