Principaux documents
R813885
N-(((4-NITROBENZYL)OXY)CARBONYL)PHENYLALANINE
AldrichCPR
R813885-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R813885-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H16N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.327
Numéro MDL:
29,20 €