Principaux documents
R813532
ETHYL 4-((2,2-DIMETHYLPROPANOYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
R813532-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R813532-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.312
Numéro MDL:
29,20 €