Principaux documents
R809527
4-(2-(((4-CHLOROBENZOYL)AMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-IODOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17ClIN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
561.767
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.