R808989
4-CHLORO-N-(2-(2-(4-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16ClN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.788
Numéro MDL:
Autres remarques