Principaux documents
R806854
2-METHOXY-4-(2-(4-METHOXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.453
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.