Principaux documents
R806730
2-METHOXY-4-[(E)-({OXO[(5-PHENYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H21N5O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.551
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.