Principaux documents
R804878
2-(2-(4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(3-METHYLPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.386
Numéro MDL:
Autres remarques