Documents
R802743
4-BROMO-2-(2-((2-NITROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18BrN3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
512.32
Numéro MDL:
Autres remarques