Principaux documents
R798487
2-PHENYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(CYCLOHEXYLAMINO)ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H21Cl3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.718
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.