Principaux documents
R798231
2-(ALLYLAMINO)-3-((ALLYLIMINO)METHYL)-4H-PYRIDO(1,2-A)PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.321
Numéro MDL:
Autres remarques