Key Documents
R797936
2,2-DIMETHYL-N-[2,2,2-TRICHLORO-1-({[(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)ETHYL]PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H21Cl3N4OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.87
Numéro MDL:
Autres remarques