Principaux documents
R797472
N-[(E)-2-[5-(4-BROMOPHENYL)-2-FURYL]-1-({[3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL]AMINO}CARBONYL)ETHENYL]-4-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H28BrN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
510.435
Numéro MDL:
Autres remarques