Principaux documents
R795119
4-METHYL-N-(2,2,2-TRIBROMO-1-(2-NAPHTHYLOXY)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16Br3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
542.068
Numéro MDL:
Autres remarques