Principaux documents
R794937
N-(1-((4-CHLOROANILINO)CARBONYL)-2-(2-FURYL)VINYL)-4-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H17ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.834
Numéro MDL:
Autres remarques