Principaux documents
R792292
2-ETHOXY-6-(((4-(2-METHOXYPHENYL)-1-PIPERAZINYL)IMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H25N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.441
Numéro MDL:
Autres remarques