Principaux documents
R791687
4-BROMO-2-(((4-(1-NAPHTHYLMETHYL)-1-PIPERAZINYL)IMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22BrN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.344
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.