Principaux documents
R790133
N-(4-FLUOROBENZYLIDENE)-4-(4-METHYLBENZYL)-1-PIPERAZINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H22FN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.406
Numéro MDL:
Autres remarques