Principaux documents
R787604
(5-CHLORO-2-HYDROXYPHENYL)(PHENYL)METHANONE PHENYLHYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.797
Numéro MDL:
Autres remarques