Principaux documents
R781851
BUTYL ((4-METHYL-6-OXO-6H-BENZO(C)CHROMEN-3-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.379
Numéro MDL:
Autres remarques