Principaux documents
R781711
METHYL 4-{[(5-{[4-(METHOXYCARBONYL)BENZYL]OXY}-2-OXO-4-PHENYL-2H-CHROMEN-7-YL)OXY]METHYL}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H26O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
550.57
Numéro MDL:
Autres remarques