Principaux documents
R780332
N'-[(E)-(2-HYDROXY-1-NAPHTHYL)METHYLIDENE]-2-{[3-(2-METHYL-2-PROPENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.543
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.