Principaux documents
R777099
2-NITROPHENYL (1E)-N-[5,6-DICHLORO-2-(TRICHLOROMETHYL)-1,3-BENZODIOXOL-2-YL]-2,2,2-TRIFLUOROETHANIMIDOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H6Cl5F3N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
540.497
Numéro MDL:
Autres remarques