Principaux documents
R776564
2-CHLORO-N-(2-(TRICHLOROMETHYL)-1,3-BENZODIOXOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H7Cl4NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.984
Numéro MDL:
Autres remarques