Documents
R775614
N'-(2-CHLORO-6-FLUOROBENZYLIDENE)-2-PYRAZINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H8ClFN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.675
Numéro MDL:
Autres remarques