Principaux documents
R773107
(2E)-2-(3-ALLYL-4-[1,1'-BIPHENYL]-4-YL-1,3-THIAZOL-2(3H)-YLIDENE)-N-PHENYLHYDRAZINECARBOXIMIDIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.544
Numéro MDL:
Autres remarques