Principaux documents
R772313
1-ALLYL-1,3-DIHYDRO-2H-BENZIMIDAZOLE-2-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H10N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.269
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.