R767263
(5-(METHYLAMINO)-2-PHENYL-1,3-OXAZOL-4-YL)(TRIPHENYL)PHOSPHONIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H24ClN2OP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.943
Numéro MDL:
Autres remarques