Principaux documents
R766607
2-[(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(E,2E)-3-(2-NITROPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.542
Numéro MDL:
Autres remarques