Principaux documents
R766135
N'-[(E)-(4-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.533
Numéro MDL:
Autres remarques